Learn More
Dimethyl sulfoxide, Spectrophotometric Grade, 99.9+%
Codice prodotto. 11358357
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 11358357
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032434.M1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 67-68-5 | C2H6OS | 78.13 g/mol
Dimethyl sulfoxide is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfoxide
Punto di fusione 18.4°C
Colore Colorless
Aspetto Colorless liquid
Densità 1.101
Punti di ebollizione 189°C
Quantità 4 x 1 L
Punto d'infiammabilità 87°C (189°F)
Odore Mild
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.479
Intervallo percentuale saggio >99.9%
Pressione del vapore 2.5 hPa (2mm Hg) at 20°C
Beilstein 506008
Informazioni di solubilità Miscible with water,ethanol,ether,benzene,chloroform and acetone.
IUPAC Name metilsulfinilmetano
Peso formulazione 78.13
Grado Spectrophotometric