Learn More
Dimethyl Sulfoxide, Tested according to Ph.Eur., Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Codice prodotto. 15675360
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 15675360
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 39291100ML
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Tested according to Ph.Eur.
  • Honeywell Riedel-de Haen has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl sulfoxide
CAS 67-68-5
Densità 1.10g/mL
Quantità 100 mL
Limite di esplosione 42% (63°F)
Punto d'infiammabilità 87°C (188.6°F)
Punto di combustione 573°F
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C2H6OS
Formula lineare (CH3)2SO
Numero MDL MFCD00002089
Pressione del vapore 0.42mmHg (20°C)
Beilstein 506008
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
IUPAC Name methanesulfinylmethane
Molecular Weight (g/mol) 78.13
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
Peso formulazione 78.13g/mol