Learn More
Dimethyl sulphoxide, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10198150 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
:
1 L
Codice prodotto. 10198150
Marca: JT Baker 7033.1000
Laboratory Reagent
Specifica
Punto di fusione 18.5°C
CAS 67-68-5
Colore Max. 10 (APHA)
Densità 1.101 g/cm³ (20°C)
Punti di ebollizione 189°C (1013 hPa)
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità 87°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Intervallo percentuale saggio min. 99.0%
Residuo dopo l'evaporazione max. 0.01%
Formula molecolare C2H6OS
Numero MDL MFCD00002089
Acqua max. 0.2%
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(C)=O
IUPAC Name methanesulfinylmethane
Molecular Weight (g/mol) 78.13