Learn More
Dimethyl terephthalate, 99%
Codice prodotto. 10722611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10722611
Marca: Thermo Scientific Acros 180580025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 120-61-6 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120-61-6
Formula molecolare C10H10O4
Molecular Weight (g/mol) 194.19
Numero MDL MFCD00008440
InChI Key WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl terephthalate, dimethyl p-phthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl p-benzenedicarboxylate, di-me terephthalate, dimethyl 4-phthalate, terephthalic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, terephthalic acid dimethyl ester, methyl p-methoxycarbonyl benzoate
PubChem CID 8441
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyl terephthalate
Nota nome 99%
Acidità 0.03mg KOH/g max.
Punto di fusione 140°C to 143°C
Colore White
Punti di ebollizione 288°C
Punto d'infiammabilità 154°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 2.5 kg
Beilstein 09, 843
Indice di Merck 15, 9305
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.036g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ether and hot alcohol
Punto di sublimazione 285.0 °C
IUPAC Name dimethyl benzene-1,4-dicarboxylate
Peso formulazione 194.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Flakes or Pellets