Learn More
Dimethylamine, 26 wt.% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15274724 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
5kg
Codice prodotto. 15274724
Marca: Thermo Scientific Acros 408000050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylamine
CAS 124-40-3, 7732-18-5
Punto di fusione -37.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 54.0°C
Punto d'infiammabilità −18°C
Formula molecolare C2H7N
Formula lineare (CH3)2NH
Indice di rifrazione 1.37
Numero MDL MFCD00008288
Quantità 5 kg
Beilstein 04,39
Fieser 07,119
Indice di Merck 15,325
Gravità specifica 0.89
Sinonimo dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
Informazioni di solubilità Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
InChI Key ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC
IUPAC Name N-methylmethanamine
Molecular Weight (g/mol) 45.07
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
Peso formulazione 45.07
Percent Purity 25 to 27%
Forma fisica Liquid