Learn More
Dimethylformamide Anhydrous over molecular sieve, Honeywell™ Riedel de-Haen
Codice prodotto. 15817241
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15817241
Marca: Honeywell Riedel-de Haën 662011L
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Contain less that 50 ppm water. Honeywell™ Riedel de-Haen Anhydrous Solvents are packaged in specially designed septum-sealed bottles to maintain low water content and ensure product integrity.
  • These solvents are specially produced to a water specification of less than 50 ppm (<0.0050%).
  • Many solvents go well beyond that and are routinely produced to lower than 5 ppm (<0.0005%).
  • All packaging steps and materials are especially designed to retain solvent dryness and ensure product integrity. Before filling, amber glass bottles are oven-dried to remove all traces of water, then filled under dry nitrogen and sealed with a special cap.
  • The water content itself is strictly controlled by coulometric Karl Fischer analysis (Hydranal™) and actual results are printed on the label.
  • This line is packaged in specially designed septum-sealed bottles to maintain low water content and ensure product integrity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68-12-2
Formula molecolare C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
Numero MDL MFCD00003284
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC Name n,n-dimetilformammide
SMILES CN(C)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylformamide
Densità 0.94 g/cm3 (20°C)
Punto d'infiammabilità 57.5°C.1.013.25 hPa
Imballaggio Septum Sealed Bottle
Quantità 1 L
Numero UN 2265
Peso formulazione 73.09
Percent Purity >99.9%