Learn More
Dimethylphenylphosphine, 96%
Codice prodotto. 11479106
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11479106
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17975.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 672-66-2 | C8H11P | 138.15 g/mol
Dimethylphenylphosphine is used as a ligand in transition metal complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Dimethylphenylphosphine is used as a ligand in transition metal complexes.
Solubility
Soluble in organic solvents.
Notes
Air sensitive. Store away from oxidizing agents, air, acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 672-66-2
Formula molecolare C8H11P
Molecular Weight (g/mol) 138.15
Numero MDL MFCD00008509
InChI Key HASCQPSFPAKVEK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylphenylphosphine, dimethyl phenyl phosphine, dimethyl phenyl phosphane, me2pph, phenyldimethylphosphine, pme2ph, phosphine, dimethylphenyl, pubchem6420, dimethyl phenylphosphine
PubChem CID 69597
ChEBI CHEBI:30671
IUPAC Name dimethyl(phenyl)phosphane
SMILES CP(C)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethylphenylphosphine
Densità 0.971
Punti di ebollizione 75°C to 79°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità 50°C (122°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.563
Quantità 1 g
Numero UN UN1993
Beilstein 742064
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in organic solvents.
Peso formulazione 138.15
Percent Purity 97%