Learn More
Dimethylsilyldiethylamine, 95%
Codice prodotto. 11332186
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11332186
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03503.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13686-66-3 | C6H16NSi | 130.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13686-66-3
Formula molecolare C6H16NSi
Molecular Weight (g/mol) 130.29
Numero MDL MFCD00048523
InChI Key ADTGAVILDBXARD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethylsilyldiethylamine, n,n-diethyl-1,1-dimethylsilylamine, diethylamino dimethylsilyl, silanamine, n,n-diethyl-1,1-dimethyl, silanamine,n,n-diethyl-1,1-dimethyl, diethylamino dimethyl silicon, diethylaminodimethylsilane, n,n-diethyl-1,1-dimethylsilanamine
PubChem CID 6335300
IUPAC Name (diethylamino)dimethylsilyl
SMILES CCN(CC)[Si](C)C
Specifica
Punti di ebollizione 109°C to 110°C
Materiale o nome chimico Dimethylsilyldiethylamine
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 741862
Punto d'infiammabilità <−5°C (23°F)
Peso formulazione 131.3
Percent Purity 95%
Indice di rifrazione 1.408
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 0.8