Learn More
Dimethyltin dichloride
Codice prodotto. 11344829
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11344829
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 071142.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 753-73-1 | C2H6Cl2Sn | 219.68 g/mol
Used as a pharmaceutical intermediate. It is employed as a coating, plastic and rubber auxilliary agent. Used as methyl Tin stabilizer intermediates, catalysts for esterification reaction, raw material for glass coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 753-73-1
Formula molecolare C2H6Cl2Sn
Molecular Weight (g/mol) 219.68
Numero MDL MFCD00000517
InChI Key PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity
PubChem CID 12955
IUPAC Name dichloro(dimethyl)stannane
SMILES C[Sn](C)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyltin dichloride
Punto di fusione 103°C to 105°C
Punti di ebollizione 185°C to 190°C
Quantità 10 g
Numero UN UN3146
Beilstein 3660508
Sensibilità Moisture Sensitive
Peso formulazione 219.69
Forma fisica Crystalline