Learn More
Dimethylzinc, 1.2M solution in toluene, AcroSeal™
Codice prodotto. 10689414 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Codice prodotto. 10689414
Marca: Thermo Scientific Acros 377248000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 544-97-8 | C2H6Zn | 95.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Materiale o nome chimico Dimethylzinc
Colore Clear colorless
Nota nome 1.2M Solution in Toluene
CAS 544-97-8, 108-88-3
Formula molecolare C2H6Zn
Formula lineare Zn(CH3)2
Numero MDL MFCD00014854
Concentrazione 1.2M (based on Zn) exact strength on the certificate of analysis
Densità 0.9300g/mL
Indice di Merck 15, 3289
Sinonimo dimethylzinc, zinc, dimethyl, dimethyl zinc, methylzinc, unii-8h6r0n8w2f, ch3 2zn, znme2, zinc methyl, dimethylzink, hsdb 709
Informazioni di solubilità Solubility in water: vigorous reaction. Other solubilities: soluble in hydrocarbons
InChI Key JRPGMCRJPQJYPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [CH3-].[CH3-].[Zn+2]
IUPAC Name zinc;carbanide
Molecular Weight (g/mol) 95.45
PubChem CID 11010
Peso formulazione 95.45
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Gravità specifica 0.93
Quantità 800 mL
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.