Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimroth Condensers, with GL Threads
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 24/29
NS 45/40
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Dimroth condensers acc. to DIN 12591
- For condensing vapours
- With NS socket and NS cone
- Water connection: GL 14 thread (with two threaded plastic olives)
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Lunghezza (sistema metrico) | 250 mm |
| Nessun giunto rastremato standard | NS 24/29 |
| Materiale | Duran Glass |