Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimroth Condensers, with GL Threads
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
128.26€ - 189.74€
Specifica
Materiale Duran Glass
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Nessun giunto rastremato standard Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Nessun giunto rastremato standard Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
10528954
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lenz Laborglasintrumente
05240313
NS 24/29 250 mm
148.40€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11506814
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lenz Laborglasintrumente
05240311
NS 14/23 250 mm
128.26€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11526814
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lenz Laborglasintrumente
05240316
NS 45/40 250 mm
180.20€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11536814
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lenz Laborglasintrumente
05240416
NS 45/40 400 mm
189.74€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 14-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Dimroth condensers acc. to DIN 12591
  • For condensing vapours
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: GL 14 thread (with two threaded plastic olives)
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
Duran Glass