Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Dimroth Condensers with Glass Olives
Click to view available options
Lunghezza camicia (sistema metrico):
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Dimroth condensers acc. to DIN 12591 and in addition to DIN standard
- With NS socket and NS cone
- Water connection: glass olives
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Descrizione | Cooling Surface - 810 cm² |
| Da utilizzare con (applicazione) | Condensing vapours |
| Lunghezza camicia (sistema metrico) | 250 mm |
| Quantità | 1 |
| Nessun giunto rastremato standard | NS 45/40 |
| Materiale | DURAN™ Tubing |