Learn More
Lenz Laborglasintrumente Dimroth Condensers, with Glass Olives
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 14/23
NS 24/29
Lunghezza camicia (sistema metrico):
160 mm
250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Dimroth condensers acc. to DIN 12591
- For condensing vapours
- With NS socket and NS cone
- Water connection: glass olives
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Specifica
| Lunghezza camicia (sistema metrico) | 160 mm |
| Nessun giunto rastremato standard | NS 14/23 |
| Materiale | Duran Glass |