missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DIN EN 17892:2024-08 PFAS Mixture 10 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Specifica
Specifica
| CAS | 39108-34-4, 757124-72-4, 27619-97-2, 2991-50-6, 919005-14-4, 756426-58-1 |
| Quantità | 1 mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Solvente o matrice | Methanol/Water |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto