Learn More
Dinonyl phthalate, 96%, mixture of isomers
Codice prodotto. 10095810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10095810
Marca: Thermo Scientific Acros 408770250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 84-76-4 | C26H42O4 | 418.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 84-76-4
Formula molecolare C26H42O4
Molecular Weight (g/mol) 418.62
Numero MDL MFCD00036237
InChI Key DROMNWUQASBTFM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dinonyl phthalate, dinonylphthalate, nonyl phthalate, di-n-nonyl phthalate, bisoflex dnp, unimoll dn, bisoflex 91, phthalic acid, dinonyl ester, 1,2-benzenedicarboxylic acid, dinonyl ester, bisolflex 91
PubChem CID 6787
SMILES CCCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Dinonyl phthalate
Colore Yellow to Brown
Densità 0.9700g/mL
Punti di ebollizione 279.0°C to 287.0°C
Punto d'infiammabilità 216°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (sum of isomers) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4825 to 1.4845
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.97
Informazioni di solubilità Solubility in water: <1g/L (20°)
IUPAC Name 1,2-dinonyl benzene-1,2-dicarboxylate
Viscosità 166 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 418.61
Percent Purity 96%
Forma fisica Oily Liquid