Learn More
Dinoprost, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498157
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16498157
Marca: Medchem Express HY12956
MedChemExpress Dinoprost (Prostaglandin F2α) is an orally active, potent prostaglandin F (PGF) receptor (FP receptor) agonist. Dinoprost is a luteolytic hormone produced locally in the endometrial luminal epithelium and corpus luteum (CL). Dinoprost plays a key role in the onset and progression of labour.
Dinoprost (Prostaglandin F2α) is an orally active, potent prostaglandin F (PGF) receptor (FP receptor) agonist. Dinoprost is a luteolytic hormone produced locally in the endometrial luminal epithelium and corpus luteum (CL). Dinoprost plays a key role in the onset and progression of labour.
Specifica
Materiale o nome chimico Dinoprost
Forma fisica Oil
CAS 551-11-1
Colore Brown
Quantità 5 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H34O5
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Sinonimo Prostaglandin F2α PGF2α
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (282.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (282.10 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCC[C@H](O)/C=C/[C@H]1[C@H](O)C[C@H](O)[C@@H]1C/C=C\CCCC(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 354.48
Peso formulazione 354.48
Percent Purity 99.06%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.