Learn More
Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt, 96%
Codice prodotto. 11935031 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2.50kg
Codice prodotto. 11935031
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 577-11-7 | C20H37NaO7S | 444.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 577-11-7
Formula molecolare C20H37NaO7S
Molecular Weight (g/mol) 444.56
Numero MDL MFCD00012455
InChI Key APSBXTVYXVQYAB-UHFFFAOYNA-M
Sinonimo docusate sodium, dioctyl sodium sulfosuccinate, aerosol ot, constonate, diox, manoxol ot, diomedicone, clestol, complemix, defilin
PubChem CID 23673837
IUPAC Name sodium;1,4-bis(2-ethylhexoxy)-1,4-dioxobutane-2-sulfonate
SMILES [Na+].CCCCC(CC)COC(=O)CC(C(=O)OCC(CC)CCCC)S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Dioctyl sulfosuccinate, sodium salt
Acidità 2.5 max. (on solids basis)
Punto di fusione 153.0°C to 157.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min
Imballaggio Plastic drum
Quantità 2.5 kg
Beilstein 04, IV, 114
Fieser 15,149
Indice di Merck 15, 3446
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.5g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in ccl4,petroleum ether,xylene and,alcohol
Peso formulazione 444.55
Percent Purity 96%
Materia insolubile 300ppm (50% max. in toluene)
Forma fisica Waxy Solid