Learn More
Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns
Codice prodotto. 15139673
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
150 mm
250 mm
Diametro (sistema metrico):
2 mm
4 mm
4.6 mm
9 mm
22 mm
Dimensione particelle:
4 μm
8 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15139673
Marca: Thermo Scientific™ 082510
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Enjoy strong anion exchange for high-resolution analysis and purification of synthetic oligonucleotides with Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns.
Enjoy strong anion exchange for high-resolution analysis and purification of synthetic oligonucleotides with Thermo Scientific™ DNAPac™ PA200 Oligonucleotide HPLC Columns.
  • Achieve n, n-1 resolution for oligonucleotides
  • Resolve oligonucleotides with secondary structures
  • Assay phosphorothioate purity
  • Selectivity control with eluent pH, salt, and solvent
  • Resolve RNA with aberrant (2' – 5') links from normal SSRNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 4.6 mm
Da utilizzare con UltiMate 3000 Titanium System
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Pressione max 10000 psi (690 bar)
Dimensione particelle 4 μm
pH 2.5 to 12.5
Dimensione del poro Nonporous
Quantità Each
Temperatura 85°C
Fase stazionaria Quaternary Ammonium
Product Line DNAPac
Materiale di impaccamento Spherical, Nonporous Polymer
Tipo di colonna Ion Exchange
Fase Ion Exchange
Tipo Analytical Column
Tecnica Bio-LC
Green Features Responsibly packaged