Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ PEEK Sleeves
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Connections with Fused Silica Tubing
Connections with Microtight Union
Diametro (sistema metrico) esterno:
30 μm
280 μm
360 μm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
Thermo Scientific™ Dionex PEEK Sleeves are precision cut and polished.
Specifica
Specifica
| Descrizione | For fused silica tubing; 360 um OD |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Connections with Fused Silica Tubing |
| Tipo | Tubing Sleeve |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 30 μm |
| Product Line | nanoLC |