Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ PEEK Tubing Cutter
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Tubing
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
The Thermo Scientific™ Dionex PEEK Tubing Cutter has a guillotine with 1/16 in. and 1/8 in. guide holes.
Specifications
Specifications
| Descrizione | PEEK tubing cutter |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tubing |
| Tipo | Tubing Cutter |
| Product Line | nanoLC |