Learn More
Thermo Scientific™ Tubi in PTFE con formulazione speciale Dionex™
Codice prodotto. 11362143 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
250 um ID; Low pressure
350 um ID; Low pressure
D.I. 250 e 350 um
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dionex UltiMate 3000 RSLC Nano System
Fused Silica Capillary Tubing
Tubi capillari in silice fusa
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 5
Codice prodotto. 11362143
Marca: Thermo Scientific™ 161030
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ Dionex Specially Formulated PTFE Tubing is used as connector for fused silica tubing (nano and cap LC). Choose fitting dimensions for OD of fused silica tubing used.
Thermo Scientific™ Dionex Specially Formulated PTFE Tubing is used as connector for fused silica tubing (nano and cap LC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 350 um ID; Low pressure
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fused Silica Capillary Tubing
Tipo Capillary Tubing
Product Line nanoLC