Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ Zero Dead Volume Fitting
Codice prodotto. 11352143 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1/16 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11352143
Marca: Thermo Scientific™ 160705
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ Dionex Zero Dead Volume Fittings are for older generation nano and capillary LC systems. For dead volume free connections, consider switching to new nanoViper™ connection technology.
Thermo Scientific™ Dionex Zero Dead Volume Fittings are for older generation nano and capillary LC systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Zero dead volume fitting
Da utilizzare con (applicazione) Chromatography
Tipo Fittings
Diametro (sistema imperiale) esterno 1/16 in.
Product Line nanoLC