Learn More
Dioxane solution EU Pharmacopoeia, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Bottle
Note sul grado di purezza:
Eu Ph Ref: 1032001
Eu Ph Ref: 1032002
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dioxan stock solution. |
| Imballaggio | Bottle |
| Note sul grado di purezza | Eu Ph Ref: 1032001 |
| Tipo | Mass Spectrometry Standards |
| Quantità | 100 mL |
| Grado | Eu. Ph. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dioxan stock solution. European Pharmacopoeia Ref: 1032001
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- H350-Può provocare il cancro.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contiene: 1,4-dioxane