Learn More
Buerkle™ Campionatore a immersione
Codice prodotto. 10036611 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
140 mL
280 mL
500 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
10036611 500 ml Pezzo
10413274 140 mL Pezzo
10700773 280 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10036611 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53150200
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
A dip sampler for the simple removal of liquid samples, with a good view provided by transparent tubes.
  • Upper end with reflux valve, lower end with ball valve
  • Manufactured from transparent polypropylene
  • All-layer and point sampling possible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Campionatore a immersione
Materiale Polipropilene
Autoclavabile Not Autoclavable
Include Sifone a immersione
Capacità (sistema imperiale) 16.91 oz.
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Size Immersion depth: 100 to 200 cm
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Per facilitare la rimozione dei campioni liquidi, il campionamento multi-strato e a punti
Diametro (sistema metrico) esterno 25 mm