Learn More
Diphenhydramine hydrochloride, 99%
Codice prodotto. p-121609 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10193581
Marca: Thermo Scientific Acros 350850250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 147-24-0 | C17H22ClNO | 291.82 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 147-24-0
Formula molecolare C17H22ClNO
Molecular Weight (g/mol) 291.82
Numero MDL MFCD00012479
InChI Key PCHPORCSPXIHLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenhydramine hydrochloride, dimedrol, diphenhydramine hcl, carphenamine, bendylate, carphenex, cathejell, denydryl, diphamine, eldadryl
PubChem CID 8980
ChEBI CHEBI:4637
IUPAC Name 2-benzhydryloxy-N,N-dimethylethanamine;hydrochloride
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)CCOC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenhydramine hydrochloride
Nota nome 99%
Punto di fusione 168°C to 172°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 3339
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1000g/L. Other solubilities: 500g/L ethanol
Peso formulazione 291.82
Percent Purity 99%
Forma fisica Adhering Crystals or Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diphenhydramine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/