Learn More
α,α-Diphenyl-4-piperidinomethanol, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-122533 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10199921
Marca: Thermo Scientific Acros 232520050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 115-46-8
Formula molecolare C18H21NO
Molecular Weight (g/mol) 267.37
Numero MDL MFCD00066980
InChI Key ZMISODWVFHHWNR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo azacyclonol, diphenyl piperidin-4-yl methanol, frenquel, alpha-4-piperidyl benzhydrol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinomethanol, gamma-pipradol, alpha,alpha-diphenyl-4-piperidinemethanol, ataractan, calmeran, diphenyl-piperidin-4-yl-methanol
PubChem CID 15723
IUPAC Name diphenyl(piperidin-4-yl)methanol
SMILES C1CNCCC1C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)O
Specifica
Materiale o nome chimico α, α-Diphenyl-4-piperidinomethanol
Nota nome 98+%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 160.0°C to 163.0°C
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 13, 895
Peso formulazione 267.37
Percent Purity 98+%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a,a-Diphenyl-4-piperidinomethanol