Learn More
Diphenyl sulfone, 99+%
Codice prodotto. 11338055
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11338055 250 g 250g
11348055 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11338055 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08232.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 127-63-9 | C12H10O2S | 218.27 g/mol
It is used as a high temperature solvent. Such high temperature solvents are useful for processing highly rigid polymers, e.g., PEEK, which only dissolve in very hot solvents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as a high temperature solvent. Such high temperature solvents are useful for processing highly rigid polymers, e.g., PEEK, which only dissolve in very hot solvents.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 127-63-9
Formula molecolare C12H10O2S
Molecular Weight (g/mol) 218.27
Numero MDL MFCD00007548
InChI Key KZTYYGOKRVBIMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyl sulfone, phenyl sulfone, sulfonyldibenzene, diphenylsulfone, sulfobenzide, diphenyl sulphone, benzene, 1,1'-sulfonylbis, sulfone, diphenyl, 1,1'-sulfonyldibenzene, phenyl sulphone
PubChem CID 31386
ChEBI CHEBI:78360
IUPAC Name benzenesulfonylbenzene
SMILES O=S(=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyl sulfone
Punto di fusione 123°C to 130°C
Densità 1.36
Punti di ebollizione 377°C to 379°C
Punto d'infiammabilità 184°C (363°F)
Odore Odorless
Quantità 250 g
Beilstein 1910573
Indice di Merck 14,3238
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 218.27
Percent Purity ≥99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diphenyl sulfone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Diphenylsulfone