Learn More
Diphenyl terephthalate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11317885
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11317885
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L02877.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1539-04-4
Formula molecolare C20H14O4
Molecular Weight (g/mol) 318.33
Numero MDL MFCD00016574
InChI Key HPGJOUYGWKFYQW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyl terephthalate, terephthalic acid, diphenyl ester, unii-s0kw8m264e, 1,4-benzenedicarboxylic acid, diphenyl ester, 1,4-benzenedicarboxylic acid, 1,4-diphenyl ester, 1,4-diphenyl benzene-1,4-dicarboxylate, diphenyl tere-phthalate, terephthalic acid diphenyl, acmc-1buw8, phenyl 4-phenoxycarbonyl benzoate
PubChem CID 73757
IUPAC Name diphenyl benzene-1,4-dicarboxylate
SMILES O=C(OC1=CC=CC=C1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyl terephthalate
Punto di fusione 196°C to 198°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Beilstein 1889204
Peso formulazione 318.33
Percent Purity 97%