Learn More
Diphenylacetic Acid, 99+%
Codice prodotto. 10550581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
Codice prodotto. 10550581
Marca: Thermo Scientific Acros 117151000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 117-34-0 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 117-34-0
Numero MDL MFCD00004251
InChI Key PYHXGXCGESYPCW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenylacetic acid, diphenylethanoic acid, acetic acid, diphenyl, benzeneacetic acid, .alpha.-phenyl, 1,1-diphenylacetic acid, unii-658ncz0nko, diphenyl-acetic acid, alpha-toluic acid, alpha-phenyl, 658ncz0nko, benzeneacetic acid, alpha-phenyl
PubChem CID 8333
ChEBI CHEBI:41967
IUPAC Name 2,2-diphenylacetic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylacetic acid
Nota nome 99+%
Punto di fusione 146.0°C to 149.0°C
Colore Cream-White to White
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C14H12O2
Formula lineare (C6H5)2CHCO2H
Quantità 100 g
Beilstein 09, 673
Indice di Merck 15, 3346
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Molecular Weight (g/mol) 212.25
Peso formulazione 212.25
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder