Learn More
Diphenylacetylene, 99%
Codice prodotto. 10703851 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10703851 5 g Bottiglia in vetro 5g
10764221 25 g Bottiglia in vetro 25g
11974451 100 g Bottiglia in vetro 100g
3 options
Codice prodotto. 10703851
Marca: Thermo Scientific Acros 117180050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 501-65-5 | C14H10 | 178.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 501-65-5
Formula molecolare C14H10
Molecular Weight (g/mol) 178.23
InChI Key JRXXLCKWQFKACW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenylacetylene, tolan, diphenylethyne, 1,2-diphenylethyne, tolane, 1,2-diphenylacetylene, benzene, 1,1'-1,2-ethynediyl bis, biphenylacetylene, diphenyl acetylene, ethyne, diphenyl
PubChem CID 10390
ChEBI CHEBI:51579
IUPAC Name 2-phenylethynylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylacetylene
Punto di fusione 58.0°C to 61.0°C
Colore Brown to Yellow
Densità 0.9900g/mL
Punti di ebollizione 170.0°C (19.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C≡CC6H5
Quantità 5 g
Beilstein 05,656
Fieser 01,335
Indice di Merck 15,9664
Gravità specifica 0.99
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and hot alcohol
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder and/or Chunks