Learn More
Diphenylamine R1 solution EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12980404 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
Codice prodotto. 12980404
Marca: Fisher Chemical RP 070 1000
Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia monograph requirement for Purified Water. Some pharmacopoeia standards are also accredited according to ISO 17025 and ISO Guide 43.
Specifica
Imballaggio Glass bottle
CAS 6988-21-2
Nomi componenti o analita Diphenylamine solution R1.
Note sul grado di purezza EU Ph Ref: 1032102
Formula molecolare C11H13NO4
InChI Key SDKQRNRRDYRQKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC(=O)OC1=CC=CC=C1C2OCCO2
Elemento Diphenylamine
IUPAC Name [2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl] N-methylcarbamate
Molecular Weight (g/mol) 223.228
PubChem CID 23421
Quantità 1000 mL
ChEBI CHEBI:82093
Grado Eu. Ph.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • diphenyl amine solution R1
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: diphenyl amine, sulphuric acid