Learn More
Diphenylcyclopropenone, 98%
Codice prodotto. 10256230 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 10256230
Marca: Thermo Scientific Acros 175820010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 886-38-4 | C15H10O | 206.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 886-38-4
Formula molecolare C15H10O
Molecular Weight (g/mol) 206.24
Numero MDL MFCD00001311
InChI Key HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenylcyclopropenone, diphencyprone, 2,3-diphenylcyclopropenone, 2,3-diphenylcycloprop-2-enone, cyclopropenone, diphenyl, dpcp, 2-cyclopropen-1-one, 2,3-diphenyl, 1,2-diphenylcyclopropen-3-one, cyclopropenone, 2,3-diphenyl, unii-i7g14nw5ec
PubChem CID 65057
ChEBI CHEBI:53074
IUPAC Name 2,3-diphenylcycloprop-2-en-1-one
SMILES O=C1C(=C1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylcyclopropenone
Punto di fusione 117.0°C to 121.0°C
Colore Beige to Orange-Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Beilstein 07,IV,1736
Indice di Merck 15,3338
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, chloroform,, dichloromethane, cyclohexane, benzene, hexane,, petroleum ether
Peso formulazione 206.24
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder