Learn More
Diphenyldichlorosilane, 97%
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Descrizione
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuffs.
Solubility
Decomposes in water.
Notes
Moisture Sensitive. Store away from water/moisture, oxidizing agents and bases. Store under inert gas.
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuffs.
Solubility
Decomposes in water.
Notes
Moisture Sensitive. Store away from water/moisture, oxidizing agents and bases. Store under inert gas.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 303°C to 304°C |
| Materiale o nome chimico | Diphenyldichlorosilane |
| Punto di fusione | -22°C |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | UN1769 |
| Beilstein | 609882 |
| Punto d'infiammabilità | 157°C (314°F) |
| Informazioni di solubilità | Decomposes in water. |
| Peso formulazione | 253.2 |
| Percent Purity | 97% |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Diphenyldichlorosilane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Diphenyldichlorosilane