Learn More
Diphenyldichlorosilane, 97%
Codice prodotto. p-7081867
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11419932
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12051.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 80-10-4 | C12H10Cl2Si | 253.20 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dye stuffs.
Solubility
Decomposes in water.
Notes
Moisture Sensitive. Store away from water/moisture, oxidizing agents and bases. Store under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80-10-4
Formula molecolare C12H10Cl2Si
Molecular Weight (g/mol) 253.20
Numero MDL MFCD00000489
InChI Key OSXYHAQZDCICNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyldichlorosilane, silane, dichlorodiphenyl, dichloro diphenyl silane, diphenylsilicon dichloride, diphenylsilyl dichloride, dichlor-difenylsilan, diphenyl dichlorosilane, dichlor-difenylsilan czech, hsdb 316, benzene, 1,1'-dichlorosilylene bis
PubChem CID 6627
IUPAC Name dichloro(diphenyl)silane
SMILES Cl[Si](Cl)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Punti di ebollizione 303°C to 304°C
Materiale o nome chimico Diphenyldichlorosilane
Punto di fusione -22°C
Quantità 100 g
Numero UN UN1769
Beilstein 609882
Punto d'infiammabilità 157°C (314°F)
Informazioni di solubilità Decomposes in water.
Peso formulazione 253.2
Percent Purity 97%
Odore Pungent
Indice di rifrazione 1.579
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 1.208
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diphenyldichlorosilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Diphenyldichlorosilane