Learn More
Diphenylphosphoryl azide, 98%
Codice prodotto. p-2799166 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 10686051
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 26386-88-9 | C12H10N3O3P | 275.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente per la formazione del legame C-X, per il trasferimento di Azidation/Diazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26386-88-9
Formula molecolare C12H10N3O3P
Molecular Weight (g/mol) 275.20
Numero MDL MFCD00001987
InChI Key SORGEQQSQGNZFI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenylphosphoryl azide, diphenyl azidophosphate, diphenylphosphonic azide, diphenyl phosphoryl azide, diphenyl phosphorazidate, phosphorazidic acid, diphenyl ester, azido phenoxy phosphoryl oxy benzene, dppa polymer-bound, diphenylphosphorazidate, unii-gxm91165av
PubChem CID 123414
IUPAC Name [azido(phenoxy)phosphoryl]oxybenzene
SMILES [N-]=[N+]=NP(=O)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylphosphoryl azide
Colore Yellow to Amber
Densità 1.2730g/mL
Punti di ebollizione 157.0°C (0.2 mmHg)
Punto d'infiammabilità 112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5500 to 1.5520
Quantità 25 g
Fieser 04,210; 05,280; 07,138; 08,211; 10,173
Indice di Merck 15,3366
Gravità specifica 1.273
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 275.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diphenylphosphoryl azide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.