Learn More
Diphenylsilanediol, 98%
Codice prodotto. p-7080794
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11494270
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10492.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 947-42-2 | C12H12O2Si | 216.311 g/mol
Diphenylsilanediol is used in Medicine field, electronics industry and polymer material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diphenylsilanediol is used in Medicine field, electronics industry and polymer material.
Solubility
Reacts with water.
Notes
Stable under normal temperatures and pressures. Incompatible with Oxidizing agents. Store at room temperature. Air & Light Sensitive.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 947-42-2
Formula molecolare C12H12O2Si
Molecular Weight (g/mol) 216.311
Numero MDL MFCD00002101
InChI Key OLLFKUHHDPMQFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenylsilanediol, silanediol, diphenyl, diphenyldihydroxysilane, difenyl-dihydroxysilan, silane, dihydroxydiphenyl, dihydroxy diphenyl silane, diphenylsilandiol, silanediol, 1,1-diphenyl, unii-36x37p8nbb, difenyl-dihydroxysilan czech
PubChem CID 13693
IUPAC Name dihydroxy(diphenyl)silane
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Si](C2=CC=CC=C2)(O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylsilanediol
Punto di fusione ∼150°C (decomposition)
Quantità 25 g
Formula lineare (C6H5Si(OH)2
Numero UN UN1325
Beilstein 2523445
Peso formulazione 216.31
Percent Purity 98%
Odore Odorless
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diphenylsilanediol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Diphenylsilanediol