Learn More
Diphenyltin oxide, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7050873
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11324557
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039615.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2273-51-0
Formula molecolare C12H10OSn
Molecular Weight (g/mol) 288.92
Numero MDL MFCD00058851
InChI Key VPPWQRIBARKZNY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyltin oxide, diphenyltin oxide polymer, stannane, diphenyloxo-, polymer, stannane, oxodiphenyl-, polymer, diphenylstannanone, oxodiphenylstannane, oxo diphenyl stannane, oxo diphenyl tin, stannane, polymer, iv
PubChem CID 75280
IUPAC Name oxo(diphenyl)tin
SMILES O=[Sn](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyltin oxide
Punto di fusione 320°C (decomposition)
Quantità 1 g
Numero UN UN3146
Peso formulazione 288.9
Forma fisica Powder