Learn More
Diphosphoryl chloride, 90+%
Codice prodotto. p-4089788 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Codice prodotto. 10754185
Marca: Thermo Scientific Acros 393620050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 13498-14-1 | Cl4O3P2 | 251.76 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13498-14-1
Formula molecolare Cl4O3P2
Molecular Weight (g/mol) 251.76
Numero MDL MFCD00061542
InChI Key CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphosphoryl chloride, pyrophosphoryl chloride, diphosphoryl tetrachloride, diphosphoric tetrachloride, pyrophosphoric tetrachloride, dichlorophosphoryl oxyphosphonoyl dichloride, pyrophosphoryl tetrachloride, pyrophosphorylchloride, phosphorodichloridic anhydride
PubChem CID 4432411
SMILES O=P(OP(=O)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Specifica
Punti di ebollizione 90.0°C (12.0 mmHg)
Materiale o nome chimico Diphosphoryl chloride
Colore Colorless through Yellow
Forma fisica Liquid
Quantità 5 mL
Intervallo percentuale saggio 90+%
Peso formulazione 251.76
Percent Purity ≥90%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.82
Densità 1.8200g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diphosphoryl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.