Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA Dipper
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
53 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Non-contaminating
- Superior chemical resistance
- Lowest concentration of metal ions of any fluoropolymer
- Handle design allows dipper to hook over edge of vessel, eliminating dripping of corrosive fluids onto surrounding surface
Specifica
Specifica
| Product Type | Dipper |
| Materiale | PFA |
| Capacità (sistema imperiale) | 1.8 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 53 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Container with > 80 mm diameter |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 7.1 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Larghezza vaschetta (sistema imperiale) | 3 in. |
| Larghezza vaschetta (sistema metrico) | 76 mm |