missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Diprotin A TFA

Codice prodotto. 16480727
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16480727

Marca: MedChemExpress HY111174A

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Diprotin A TFA (Ile-Pro-Ile TFA) is an inhibitor of dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV).

Specifica

Purezza 98.8%
CAS 209248-71-5
Content And Storage Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Peso molecolare 455.47 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 50 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : ≥ 77.5 mg/mL (170.15 mM)
Sinonimo Ile-Pro-Ile TFA
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato