Learn More
Corning™ Direct Overhead Drive Assembly for ProCulture™ Spinner Flasks
Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
4510 and 4512 Spinner Flasks
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For 8 L, 15 L, or 36 L paddle assemblies
- Used on all series 4510 and 4512 Spinner flasks
Specifica
Specifica
| Descrizione | For use with 100 mm neck flasks |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 4510 and 4512 Spinner Flasks |