Learn More
Brady™ Direct Thermal Printable Labels, 25 mm Core
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
21.6 mm
25.4 mm
31.8 mm
38.1 mm
50.8 mm
76.2 mm
101.6 mm
127 mm
152.4 mm
Larghezza (sistema metrico):
30.5 mm
57.1 mm
101.6 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico):
24.6 mm
28.6 mm
35 mm
41.3 mm
54 mm
79.4 mm
104.8 mm
130.2 mm
155.6 mm
Forma:
Rectangle
Square
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Direct thermal paper
- Ideal for warehouse marking
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Materiale | Direct Thermal Paper |
| Print Technology | Direct Thermal |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Warehouse Marking |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BBP™11 Label Printer, BBP™12 Industrial Label Printer, THT 76 mm Core Printers |
| Etichette per riga | 1 |
| Vedi altri risultati |