Learn More
Brady™ Directional Arrow Tape
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Colore:
Black on Gray
Black on Ochre
Black on Orange
Black on White
White on Black
White on Blue
White on Green
White on Purple
White on Red
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Descrizione
- Directional flow arrow tape can enhance safety, improve operating effciency and provides 360 degree visibility.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ROHS Environmental Compliance, EU Directive 2002/95/EC, European Directives 67/548 and 88/379 |
| Descrizione | Directional Arrow Tape |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive |
| Colore | Black on White |
| Finitura | Gloss |
| Formato | Nastro |
| Materiale | Polyester |
| Product Type | Pipe Marker |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pipe and valve marking |
| N. per confezione | 1300 Markers/Roll |
| Vedi altri risultati |