Learn More
Brady™ Directional Arrow Tape
Codice prodotto. 12777916
Click to view available options
Dimensions (LxW):
33 m x 100 mm
33 m x 25 mm
33 m x 50 mm
Colore:
Black on Gray
Black on Ochre
Black on Orange
Black on White
White on Black
White on Blue
White on Green
White on Purple
White on Red
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Codice prodotto. 12777916
Marca: Brady™ 275121
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il nastro con frecce direzionali può migliorare la sicurezza e l’efficienza operativa assicurando una visibilità a 36 gradi.
  • Directional flow arrow tape can enhance safety, improve operating effciency and provides 360 degree visibility.
Specifica
Certificazione/Conformità ROHS Environmental Compliance, EU Directive 2002/95/EC, European Directives 67/548 and 88/379
Descrizione Directional Arrow Tape
Tipo di adesivo Permanent Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive
Colore White on Black
Finitura Gloss
Formato Nastro
Materiale Polyester
Product Type Pipe Marker
Da utilizzare con (applicazione) Pipe and valve marking
N. per confezione 1300 Markers/Roll
Quantità 1300 Pk.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +230°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +110°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0039 in.
Spessore (sistema metrico) 0.099 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 50 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 108.27 ft.
Lunghezza (sistema metrico) 33 m
Larghezza (sistema imperiale) 1.97 in.
Larghezza (sistema metrico) 50 mm
Alternate Part Number ARROWTAPE:BK/WHITEARROW-50MMX33M