missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BOLA Dirt trap

Codice prodotto. 10381736
Click to view available options
:
88 mm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10381736

Marca: BOLA N167418

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Dirt trap for filtering disc dia. 25 mm, bore dia. 8 mm

  • With two GL 18 threads for connecting hard-walled tubing (PTFE, PFA, FEP) or tubes with BOLA Laboratory Screw Joints.
  • Lateral connection with plug for easy exchange of filtering membrane (thickness 0,2-3,0 mm) and for cleaning.
  • The flow direction is marked with an arrow.
  • Completely made of PTFE, the flowing product is only exposed to PTFE.

Specifica

Autoclavabile Autoclavable
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
Altezza (sistema metrico) 88 mm
Diameter (Metric) Inside 25 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato