Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE a disco
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
9 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Altezza (sistema metrico):
6 mm
6mm
10mm
12mm
Unit Size:
pezzi 10
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) |
| Colore | Bianco |
| Descrizione | Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Provette |
| Altezza (sistema metrico) | 6 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 9 mm |
| Quantità | Confezione da 5 |