Learn More
Fisherbrand™ Ancorette di agitazione in PTFE a disco
Codice prodotto. 11888892 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
9 mm
10 mm
20 mm
30 mm
Altezza (sistema metrico):
6 mm
6mm
10mm
12mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 11888892
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Provides stable stirring action for tubes. The disc-shaped stir bars are excellent for applications involving tubes.
  • Stable, magnetic stir bar
  • For use in tubes
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS)
Colore White
Descrizione Interno magnetico Alnico V incapsulato in PTFE
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tubes
Altezza (sistema metrico) 10mm
Diametro (sistema metrico) 20 mm
Quantità 2/Pk.