Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Discharge Tube for Pressmatic Bottle Top Dispenser
Codice prodotto. 12437772
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Stuart PD10P Pressmatic
Stuart PD60P Pressmatic
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12437772
Marca: Cole-Parmer™ 9995560
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Choose a discharge tube for Model PD10P or PD60P Pressmatic Bottle Top Dispenser
  • For use with a Stuart™ Model PD10P or PD60P Pressmatic Bottle Top Dispensers
  • PD10P works with smaller volumes from 2 to 10mL
  • PD60P works with volumes between 10 and 60mL
  • Compatible with dilute acids, buffers, polar solvents, biological solutions
Specifica
Tipo Discharge Tube
Da utilizzare con (apparecchiatura) Stuart PD10P Pressmatic