Learn More
BRAND™ Discharge Tubes for Dispensette™ S Bottletop Dispensers with Recirculation Valves
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Dispensette S Organic, nominal volumes 25, 50 and 100 mL
Dispensette S Organic, nominal volumes 5 and 10 mL
Dispensette S Trace Analysis, nominal volume 10 mL (Platinum-iridium valve)
Dispensette S Trace Analysis, nominal volume 10 mL (Tantalum valve)
Dispensette S, nominal volumes 1, 2, 5 and 10 mL
Dispensette S, nominal volumes 25, 50 and 100 mL
Dispensette S, nominal volumes 5 and 10 mL
Tipo di punta:
Fine
Standard
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
135 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Discharge tubes come in two sizes: For instruments with nominal capacity 1 mL, 2 mL, 5 mL, and 10 mL; and for instruments with nominal capacity of 25 mL, 50 mL and 100 mL
- Choose from standard and fine tip models
- Dispensette™ S dispensers have red trim
- Dispensette™ S Organic dispensers have yellow trim
Specifica
Specifica
| Product Type | Discharge Tube |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Colore | Red/White |
| Materiale | ETFE, PTFE, Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Dispensing liquid |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dispensette S, nominal volumes 1, 2, 5 and 10 mL |
| Include | Discharge Tube, Safety Cap |
| Tipo di punta | Fine |
| Lunghezza (sistema metrico) | 105 mm |